Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502597-1G PC502597-250MG
APOSPC502597-1GEA 81.8 EUR
APOSPC502597-1G APOSPC502597-250MG
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09880026
CAS nummer: 212189-78-1