Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 103 EUR
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂F₆MgO₆S₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042601
CAS nummer: 60871-83-2
UN: 3261
ADR: 8,III