4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502658-25G PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA 217 EUR
APOSPC502658-25G APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664270
CAS nummer: 320-36-5