Methyl-2-chloro-5-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502676-25G PC502676-5G
APOSPC502676-25GEA 527 EUR
APOSPC502676-25G APOSPC502676-5G
Methyl-2-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl-2-chloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204207
CAS nummer: 647020-63-1