(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC502690-1G PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA 86.2 EUR
APOSPC502690-1G APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546981
CAS nummer: 220996-81-6