4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 275 EUR
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₄
Smeltpunt: 89…91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235044
CAS nummer: 874219-25-7