Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5029-1G PC5029-5G PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA 22 EUR
APOSPC5029-1G APOSPC5029-5G APOSPC5029-10G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Smeltpunt: 178…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191356
CAS nummer: 66003-76-7