3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503009-1G PC503009-25G PC503009-5G
APOSPC503009-1GEA 87.6 EUR
APOSPC503009-1G APOSPC503009-25G APOSPC503009-5G
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 710351-24-9