4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 263 EUR
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Smeltpunt: 37…42 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 81171-71-3
UN: 1760
ADR: 8 II