4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 48.3 EUR
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 362690-56-0
UN: 1759
ADR: 8,III