5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 22 EUR
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800737
CAS nummer: 1027513-65-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III