Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5037-25G PC5037-5G PC5037-1G
APOSPC5037-25GEA 337 EUR
APOSPC5037-25G APOSPC5037-5G APOSPC5037-1G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si
Kookpunt: 263 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 85272-31-7
UN: 3265
ADR: 8,II