(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 29.4 EUR
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004348
CAS nummer: 458-09-3
EINECS: 207-275-8