5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 150 EUR
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00277872
CAS nummer: 53312-81-5