4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50399-1G PC50399-250MG PC50399-5G
APOSPC50399-1GEA 254 EUR
APOSPC50399-1G APOSPC50399-250MG APOSPC50399-5G
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine
Formule: C₁₂H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424657
CAS nummer: 321-63-1