Manganese(III) fluoride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC5040-10G
PC5040-50G
APOSPC5040-10GEA
123
EUR
APOSPC5040-10G
APOSPC5040-50G
Manganese(III) fluoride 99%
Manganese(III) fluoride
Formule:
F₃Mn MW: 111.93 g/mol Dichtheid: 3.54 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016223 CAS nummer: 7783-53-1 EINECS: 232-006-6 UN: 3087 ADR: 5.1+6.1 II Merck Index: 12,05784 |