Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5041-25G PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA 769 EUR
APOSPC5041-25G APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formule: C₇H₃F₃N₂O₇S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059068
CAS nummer: 54495-25-9