Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50428-1G PC50428-5G PC50428-25G
APOSPC50428-1GEA 22 EUR
APOSPC50428-1G APOSPC50428-5G APOSPC50428-25G
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10566827
CAS nummer: 128800-36-2