Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50435-100G PC50435-25G PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA 278 EUR
APOSPC50435-100G APOSPC50435-25G APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090991
CAS nummer: 79538-28-6