4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 130 EUR
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007328
CAS nummer: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 3261
ADR: 8 III