3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5051-1G PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA 184 EUR
APOSPC5051-1G APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
Smeltpunt: 173…176 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056361
CAS nummer: 871332-96-6