3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5052-1G PC5052-5G
APOSPC5052-1GEA 0 EUR
APOSPC5052-1G APOSPC5052-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Smeltpunt: 159…162 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056362
CAS nummer: 871332-97-7