4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC5053-1G
PC5053-5G
PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA
24.9
EUR
APOSPC5053-1G
APOSPC5053-5G
APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule:
C₇H₈BFO₃ Smeltpunt: 189…191 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD08056358 CAS nummer: 854778-31-7 |