2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 90.6 EUR
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BClFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972403
CAS nummer: 937595-71-6