2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 22 EUR
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Smeltpunt: 64…76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06656276
CAS nummer: 1072952-25-0