2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 622 EUR
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532461
CAS nummer: 1209894-23-4