2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.8 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 105…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153201
CAS nummer: 112811-65-1