2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5060W-1G PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA 73.2 EUR
APOSPC5060W-1G APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂
Smeltpunt: 89…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 175204-03-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable