2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 220 EUR
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532462
CAS nummer: 914636-99-0
UN: 3261
ADR: 8,II