2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5063X-1G PC5063X-5G PC5063X-10G
APOSPC5063X-1GEA 14.8 EUR
APOSPC5063X-1G APOSPC5063X-5G APOSPC5063X-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153203
CAS nummer: 175277-45-9