Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 73 EUR
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀FNO₂S
Smeltpunt: 153…155 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068133
CAS nummer: 175137-08-3