N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methylamino)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 398 EUR
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₇H₆F₃N₃O₂
MW: 221.14 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068118
CAS nummer: 175277-21-1