2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5066-1G PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA 132 EUR
APOSPC5066-1G APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08532463
CAS nummer: 622379-51-5