α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
PC5067-1G PC5067-25G PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA 22 EUR
APOSPC5067-1G APOSPC5067-25G APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Kookpunt: 125…126 °C
Dichtheid: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153204
CAS nummer: 13630-19-8
UN: 1993
ADR: 3 III