α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 132 EUR
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Kookpunt: 129 °C
Dichtheid: 1.144 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075476
CAS nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3 III