2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 124 EUR
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Smeltpunt: 183…186 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235078
CAS nummer: 874290-63-8