2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5082-5G PC5082-1G PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA 24.9 EUR
APOSPC5082-5G APOSPC5082-1G APOSPC5082-25G
2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369915
CAS nummer: 111721-75-6