1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 32.2 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782080
CAS nummer: 59255-94-6