2-Fluoro-6-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 27.8 EUR
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole
2-Fluoro-6-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656241
CAS nummer: 484-94-6