3-Fluoro-o-anisidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Fluoro-2-methoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-6-fluoroanisole
PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 22 EUR
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluoro-o-anisidine 97%
3-Fluoro-o-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Kookpunt: 94 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007759
CAS nummer: 437-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III