2-Amino-6-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 80.4 EUR
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
Smeltpunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08532465
CAS nummer: 53981-25-2