Methyl-4-fluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.9 EUR
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Methyl-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-4-fluorobenzoate
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 90…92 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017959
CAS nummer: 403-33-8
EINECS: 206-956-7