Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5097-100G PC5097-25G PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA 107 EUR
APOSPC5097-100G APOSPC5097-25G APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formule: C₃H₃F₃O₄S
Kookpunt: 117…118 °C
Dichtheid: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144316
CAS nummer: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II