1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510013-5G PC510013-1G
APOSPC510013-5GEA 718 EUR
APOSPC510013-5G APOSPC510013-1G
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
1-Acetyl-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913626
CAS nummer: 141071-11-6