2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510014-1G PC510014-250MG PC510014-5G
APOSPC510014-1GEA 239 EUR
APOSPC510014-1G APOSPC510014-250MG APOSPC510014-5G
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
2,4-Dichloro-8-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₃Cl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954886
CAS nummer: 959237-64-0