3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51005-25G PC51005-5G PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA 49.7 EUR
APOSPC51005-25G APOSPC51005-5G APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00526219
CAS nummer: 401-84-3