6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510062-1G PC510062-5G
APOSPC510062-1GEA 595 EUR
APOSPC510062-1G APOSPC510062-5G
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115470
CAS nummer: 898404-56-3