6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510066-1G PC510066-5G
APOSPC510066-1GEA 431 EUR
APOSPC510066-1G APOSPC510066-5G
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410386
CAS nummer: 505082-91-7