5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510073-1G PC510073-5G
APOSPC510073-1GEA 170 EUR
APOSPC510073-1G APOSPC510073-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093924
CAS nummer: 381684-96-4