2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510103-1G PC510103-5G
APOSPC510103-1GEA 257 EUR
APOSPC510103-1G APOSPC510103-5G
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₁FO₃
MW: 246.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12072102
CAS nummer: 114312-47-9